2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC32756-100G
PC32756-25G
PC32756-5G
APOSPC32756-100GEA
549
EUR
APOSPC32756-100G
APOSPC32756-25G
APOSPC32756-5G
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Formula:
C₇H₆BFO₃ Pto. de fusión: 100…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07369725 Núm. CAS: 849061-98-9 |