3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC32758-1G PC32758-25G PC32758-5G
APOSPC32758-1GEA 21.9 EUR
APOSPC32758-1G APOSPC32758-25G APOSPC32758-5G
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Pto. de fusión: 123…127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10697421
Núm. CAS: 871126-15-7
UN: 3261
ADR: 8,II