2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-bromoethanone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC3276-25G PC3276-5G
APOSPC3276-25GEA 203 EUR
APOSPC3276-25G APOSPC3276-5G
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₅BrF₆O
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792434
Núm. CAS: 131805-94-2
UN: 3261
ADR: 8,III