Boron trifluoridedimethyl sulphide complex 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC32794-100G
APOSPC32794-100GEA 464 EUR
APOSPC32794-100G
Boron trifluoridedimethyl sulphide complex 95%
Boron trifluoridedimethyl sulphide complex
Formula: BF₃·S(CH₃)₂
MW: 129,94 g/mol
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013193
Núm. CAS: 353-43-5
UN: 2924
ADR: 3+8,II