2'-Bromo-5'-fluoroacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32800-10G PC32800-1G PC32800-5G
APOSPC32800-10GEA 36.4 EUR
APOSPC32800-10G APOSPC32800-1G APOSPC32800-5G
2'-Bromo-5'-fluoroacetofenona
2'-Bromo-5'-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217.04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780635
Núm. CAS: 1006-33-3