4,4,4-Trifluorobutirato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
PC3281-25G
APOSPC3281-25GEA 119 EUR
APOSPC3281-25G
4,4,4-Trifluorobutirato de etilo 98%
4,4,4-Trifluorobutirato de etilo
Formula: C₆H₉F₃O₂
MW: 170,13 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C
Densidad: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041398
Núm. CAS: 371-26-6
UN: 3272
ADR: 3,III