Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
PC3282-100G PC3282-25G
APOSPC3282-100GEA 314 EUR
APOSPC3282-100G APOSPC3282-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate 98%
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Formula: C₆H₇F₃O₂
MW: 168,12 g/mol
Pto. Ebullición: 113…115 °C
Densidad: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009903
Núm. CAS: 25597-16-4
UN: 3272
ADR: 3,III