Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32820-100G PC32820-25G
APOSPC32820-100GEA 197 EUR
APOSPC32820-100G APOSPC32820-25G
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Inert, non-flammable lubricant for low temperature applications
Formula: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Pto. Ebullición: 132 °C
Pto. de fusión: < –130 °C
Densidad: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 9002-83-9