Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32827-100G PC32827-25G
APOSPC32827-100GEA 95.7 EUR
APOSPC32827-100G APOSPC32827-25G
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Inert gear box oil
Formula: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Densidad: 1.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 9002-83-9