Trifluorometanosulfonato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3284-25G PC3284-5G
APOSPC3284-25GEA 198 EUR
APOSPC3284-25G APOSPC3284-5G
Trifluorometanosulfonato de etilo 98%
Trifluorometanosulfonato de etilo
Formula: C₃H₅F₃O₃S
MW: 178.13 g/mol
Pto. Ebullición: 115…118 °C
Densidad: 1.374 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000410
Núm. CAS: 425-75-2
EINECS: 207-037-3
UN: 2920
ADR: 8+3 II