5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC32853-1G PC32853-250MG PC32853-500MG
APOSPC32853-1GEA 1110 EUR
APOSPC32853-1G APOSPC32853-250MG APOSPC32853-500MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₅H₂ClF₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375187
Núm. CAS: 154357-44-5