N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC32854-1G PC32854-250MG PC32854-500MG
APOSPC32854-1GEA 294 EUR
APOSPC32854-1G APOSPC32854-250MG APOSPC32854-500MG
N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
Formula: C₈H₉F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11212394
Núm. CAS: 90390-28-6