Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3285E-1G PC3285E-5G
APOSPC3285E-1GEA 116 EUR
APOSPC3285E-1G APOSPC3285E-5G
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00219837
Núm. CAS: 175203-82-4