2-(Trifluorometil)benzoato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3286-25G PC3286-5G
APOSPC3286-25GEA 0 EUR
APOSPC3286-25G APOSPC3286-5G
2-(Trifluorometil)benzoato de etilo 97%
2-(Trifluorometil)benzoato de etilo
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Pto. Ebullición: 90…91 °C/10mmHg
Densidad: 1,459 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013556
Núm. CAS: 577-62-8