1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC32860-1G PC32860-250MG PC32860-500MG PC32860-2.5G PC32860-5G
APOSPC32860-1GEA 267 EUR
APOSPC32860-1G APOSPC32860-250MG APOSPC32860-500MG APOSPC32860-2.5G APOSPC32860-5G
1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀F₂O₂
MW: 212.2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11037022
Núm. CAS: 1215754-00-9