Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC32862-250MG PC32862-500MG
APOSPC32862-250MGEA 328 EUR
APOSPC32862-250MG APOSPC32862-500MG
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827869
Núm. CAS: 1215353-13-1