3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC32866-1G PC32866-250MG PC32866-500MG
APOSPC32866-1GEA 458 EUR
APOSPC32866-1G APOSPC32866-250MG APOSPC32866-500MG
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025027
Núm. CAS: 849623-76-3