5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC32868-1G PC32868-250MG PC32868-500MG
APOSPC32868-1GEA 510 EUR
APOSPC32868-1G APOSPC32868-250MG APOSPC32868-500MG
5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
Formula: C₆H₃ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13173597
Núm. CAS: 717871-83-5