N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32874-1G PC32874-250MG PC32874-50MG PC32874-500MG
APOSPC32874-1GEA 510 EUR
APOSPC32874-1G APOSPC32874-250MG APOSPC32874-50MG APOSPC32874-500MG
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Formula: C₉H₉F₃N₂O
MW: 218,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16077266
Núm. CAS: 1312766-79-2