1-[6-(4-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone

Proveedor: Apollo Scientific

PC32876-1G PC32876-100MG PC32876-250MG PC32876-500MG PC32876-2.5G
APOSPC32876-1GEA 654 EUR
APOSPC32876-1G APOSPC32876-100MG APOSPC32876-250MG APOSPC32876-500MG APOSPC32876-2.5G
1-[6-(4-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
1-[6-(4-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formula: C₁₃H₁₀FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12404910
Núm. CAS: 1215695-69-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR