1-[6-(3-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
PC32877-1G PC32877-100MG PC32877-250MG PC32877-500MG PC32877-2.5G
APOSPC32877-1GEA 654 EUR
APOSPC32877-1G APOSPC32877-100MG APOSPC32877-250MG APOSPC32877-500MG APOSPC32877-2.5G
1-[6-(3-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
1-[6-(3-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formula: C₁₃H₁₀FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12404911
Núm. CAS: 1216541-77-3