5-Fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC32878-1G PC32878-250MG PC32878-500MG
APOSPC32878-1GEA 340 EUR
APOSPC32878-1G APOSPC32878-250MG APOSPC32878-500MG
5-Fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
5-Fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Formula: C₉H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19706043
Núm. CAS: 1355334-56-3