4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
PC32879-1G PC32879-250MG PC32879-500MG
APOSPC32879-1GEA 517 EUR
APOSPC32879-1G APOSPC32879-250MG APOSPC32879-500MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
Formula: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16988752
Núm. CAS: 22253-59-4