Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3288B-1G PC3288B-5G
APOSPC3288B-1GEA 94.4 EUR
APOSPC3288B-1G APOSPC3288B-5G
Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Formula: C₇H₁₁F₃O₂
MW: 184,16 g/mol
Pto. Ebullición: 135…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040847
Núm. CAS: 6975-13-9
UN: 3272
ADR: 3,III