Ethyl-3-(trifluoromethyl)crotonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3288C-25G
PC3288C-5G
APOSPC3288C-25GEA
0
EUR
APOSPC3288C-25G
APOSPC3288C-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)crotonate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)crotonate
Formula:
C₇H₉F₃O₂ Pto. Ebullición: 129…130 °C Pto. de inflamación: 32 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040846 Núm. CAS: 24490-03-7 UN: 3272 ADR: 3,III |