Ethyl trifluoropyruvate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3288G-100G PC3288G-25G
APOSPC3288G-100GEA 65.4 EUR
APOSPC3288G-100G APOSPC3288G-25G
Ethyl trifluoropyruvate 98%
Ethyl trifluoropyruvate
Useful prochiral intermediate
Formula: C₅H₅F₃O₃
Pto. Ebullición: 95…98 °C
Densidad: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114935
Núm. CAS: 13081-18-0
UN: 3272
ADR: 3,III