Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3289E-5G PC3289E-25G PC3289E-1G
APOSPC3289E-5GEA 0 EUR
APOSPC3289E-5G APOSPC3289E-25G APOSPC3289E-1G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate 97%
Formula: C₇H₈F₆O₂
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236608
Núm. CAS: 17327-34-3
UN: 3272
ADR: 3,II