Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3289G-25G PC3289G-5G
APOSPC3289G-25GEA 694 EUR
APOSPC3289G-25G APOSPC3289G-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate
Formula: C₇H₆F₆O₂
MW: 236,12 g/mol
Pto. Ebullición: 127…128 °C
Densidad: 1,3525 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041517
Núm. CAS: 1513-60-6
UN: 1993
ADR: 3,III