Hierro (III) fluoruro, anhidro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoruro de hierro
PC3291-100G PC3291-50G
APOSPC3291-100GEA 219 EUR
APOSPC3291-100G APOSPC3291-50G
Hierro (III) fluoruro, anhidro 99%
Hierro (III) fluoruro
Formula: F₃Fe
MW: 112.84 g/mol
Pto. de fusión: 1030 °C
Densidad: 3.52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011012
Núm. CAS: 7783-50-8
EINECS: 232-002-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,04065