Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
PC3294-1G
PC3294-25G
PC3294-5G
APOSPC3294-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3294-1G
APOSPC3294-25G
APOSPC3294-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formula:
C₇H₇F₃N₂O₂ Pto. de fusión: 142…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052083 Núm. CAS: 155377-19-8 |