3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3297-1G PC3297-5G PC3297-25G
APOSPC3297-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3297-1G APOSPC3297-5G APOSPC3297-25G
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Formula: C₉H₇FN₂
Pto. de fusión: 101…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665857
Núm. CAS: 154258-82-9