Ácido 2-cloro-3-fluorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3299-25G PC3299-5G PC3299-1G
APOSPC3299-25GEA 58 EUR
APOSPC3299-25G APOSPC3299-5G APOSPC3299-1G
Ácido 2-cloro-3-fluorobenzoico
Ácido 2-cloro-3-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄ClFO₂
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00973903
Núm. CAS: 102940-86-3