Hierro (II) fluoruro, anhidro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Difluoruro de hierro
PC3300-25G PC3300-5G
APOSPC3300-25GEA 354 EUR
APOSPC3300-25G APOSPC3300-5G
Hierro (II) fluoruro, anhidro 99%
Hierro (II) fluoruro
Formula: F₂Fe
Pto. de fusión: >1000 °C
Densidad: 4,09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016093
Núm. CAS: 7789-28-8
UN: 3260
ADR: 8,II