3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3311-5G PC3311-1G
APOSPC3311-5GEA 468 EUR
APOSPC3311-5G APOSPC3311-1G
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene
Formula: C₁₂H₅F₁₂IO₂
Pto. Ebullición: 80…81 °C/0,1mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038221
Núm. CAS: 53173-72-1