Perfluoro-compound FC-40™

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: FluorinertR(FC-40)

PC3312-1KG PC3312-250G
APOSPC3312-1KGEA 657 EUR
APOSPC3312-1KG APOSPC3312-250G
Perfluoro-compound FC-40™
Perfluoro-compound FC-40™

(Fluorinert is a registered trademark of 3M)

Formula: C₂₁F₄₈N₂
Pto. Ebullición: 155 °C
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632188
Núm. CAS: 51142-49-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR