Tris(perfluorobutil)amina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluorotributilamina, Heptacosafluorotributilamina
PC3312C-100G PC3312C-1KG PC3312C-250G
APOSPC3312C-100GEA 181 EUR
APOSPC3312C-100G APOSPC3312C-1KG APOSPC3312C-250G
Tris(perfluorobutil)amina
Tris(perfluorobutil)amina
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Formula: C₁₂F₂₇N
MW: 671.1 g/mol
Pto. Ebullición: 178 °C
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 1.88 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000436
Núm. CAS: 311-89-7
EINECS: 206-223-1