3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3319-1G PC3319-25G PC3319-5G
APOSPC3319-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3319-1G APOSPC3319-25G APOSPC3319-5G
3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 98%
3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₄
MW: 178.13 g/mol
Densidad: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062608
Núm. CAS: 910911-43-2
UN: 1993
ADR: 3 II