2'-Fluoroacetanilida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3320-100G PC3320-25G
APOSPC3320-100GEA 0 EUR
APOSPC3320-100G APOSPC3320-25G
2'-Fluoroacetanilida 98%
2'-Fluoroacetanilida
Formula: C₈H₈FNO
Pto. Ebullición: 140…142 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000315
Núm. CAS: 399-31-5