Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3321-1G
PC3321-250MG
APOSPC3321-1GEA
102
EUR
APOSPC3321-1G
APOSPC3321-250MG
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ Pto. Ebullición: 100 °C/15mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00101568 Núm. CAS: 175204-82-7 |