1-Cloro-3-(trifluorometoxi)benceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC3328-10G PC3328-50G PC3328-5G
APOSPC3328-10GEA 33.5 EUR
APOSPC3328-10G APOSPC3328-50G APOSPC3328-5G
1-Cloro-3-(trifluorometoxi)benceno 97%
1-Cloro-3-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.55 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C
Densidad: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00276971
Núm. CAS: 772-49-6