Perfluorooctene-2
Proveedor: Apollo Scientific
PC3332-1G PC3332-25G PC3332-5G
APOSPC3332-1GEA 161 EUR
APOSPC3332-1G APOSPC3332-25G APOSPC3332-5G
Perfluorooctene-2
Perfluorooctene-2
Formula: C₈F₁₆
MW: 400,07 g/mol
Pto. Ebullición: 95…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038344
Núm. CAS: 65500-50-7