4,6-Difluoropyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3333-5G
APOSPC3333-5GEA 89.9 EUR
APOSPC3333-5G
4,6-Difluoropyrimidine 95%
4,6-Difluoropyrimidine
Formula: C₄H₂F₂N₂
MW: 116,0689 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412223
Núm. CAS: 2802-62-2
UN: 1993
ADR: 3,III