3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Perfluoro(2-oxo-3,6-dimethyl-1,4-dioxane)
PC3335-25G PC3335-5G
APOSPC3335-25GEA 1550 EUR
APOSPC3335-25G APOSPC3335-5G
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one
Formula: C₆F₁₀O₃
MW: 310.05 g/mol
Pto. Ebullición: 70…70.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038350
Núm. CAS: 7309-84-4