4'-Fluoroacetanilida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(4-Fluorofenil)acetamida
PC3340-25G
APOSPC3340-25GEA 46.4 EUR
APOSPC3340-25G
4'-Fluoroacetanilida 98%
4'-Fluoroacetanilida
Formula: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Pto. de fusión: 151…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016335
Núm. CAS: 351-83-7
EINECS: 206-515-9