Perfluoro-1-hexeno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3341-1G PC3341-5G
APOSPC3341-1GEA 109 EUR
APOSPC3341-1G APOSPC3341-5G
Perfluoro-1-hexeno
Perfluoro-1-hexeno
Formula: C₆F₁₂
MW: 300,05 g/mol
Pto. Ebullición: 57 °C
Densidad: 1,3525 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038339
Núm. CAS: 755-25-9