Perfluorohexene-2 80%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3343-5G PC3343-1G
APOSPC3343-5GEA 279 EUR
APOSPC3343-5G APOSPC3343-1G
Perfluorohexene-2 80%
Perfluorohexene-2
Formula: C₆F₁₂
MW: 300,05 g/mol
Pto. Ebullición: 48…49 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00443180
Núm. CAS: 1584-00-5