Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Perfluoroethyl Perfluoroisopropyl ketone
PC3347-100G PC3347-25G PC3347-5G
APOSPC3347-100GEA 267 EUR
APOSPC3347-100G APOSPC3347-25G APOSPC3347-5G
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Formula: C₆F₁₂O
MW: 316,05 g/mol
Pto. Ebullición: 49 °C
Pto. de fusión: –108 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038343
Núm. CAS: 756-13-8
EINECS: 436-710-6