Cloruro de 5-cloro-2-fluorobencenosulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3349-100G PC3349-25G PC3349-5G
APOSPC3349-100GEA 201 EUR
APOSPC3349-100G APOSPC3349-25G APOSPC3349-5G
Cloruro de 5-cloro-2-fluorobencenosulfonilo
Cloruro de 5-cloro-2-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Pto. de fusión: 41…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094221
Núm. CAS: 351003-49-1
UN: 3261
ADR: 8,II