3-Bromo-2-cloro-5-(trifluorometil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3352-25G
APOSPC3352-25GEA 88.6 EUR
APOSPC3352-25G
3-Bromo-2-cloro-5-(trifluorometil)piridina 98%
3-Bromo-2-cloro-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₂BrClF₃N
Pto. de fusión: 28…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878432
Núm. CAS: 71701-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III