4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
PC3354-1G PC3354-5G
APOSPC3354-1GEA 94.4 EUR
APOSPC3354-1G APOSPC3354-5G
4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide 98%
4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide
Formula: C₉H₉BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878360
Núm. CAS: 749927-80-8